Merck
05-596
Przeciwciało anty-Cdk2, klon AN4.3
clone AN4.3, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Anty-CDKN2, Anty-p33 (CDK2)
Wybierz wielkość
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-Cdk2, klon AN4.3, clone AN4.3, Upstate®, from mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
AN4.3, monoclonal
species reactivity
mouse, Xenopus, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
mouse ... Cdk2(12566)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
07-63106-96606-923
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
AN4.3, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
mouse, Xenopus, human
species reactivity
human
species reactivity
mouse
species reactivity
human, rat, amphibian, mouse
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Application
0,5-2 μg/ml tej partii wykryło cdk2 w ekstrakcie jądrowym HeLa. 4 μg poprzedniej partii immunoprecypitowało cdk2 z 500 μg ekstraktu jądrowego myszy 3T3.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Wykrywaj Cdk2 za pomocą przeciwciała anty-Cdk2, klon AN4.3 (mysie przeciwciało monoklonalne), które wykazało skuteczność w IP i WB.
Biochem/physiol Actions
cdk2, nie reaguje z innymi cdks
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-309, ekstrakt jądrowy komórek Hela. Dodać równą objętość buforu Laemmli do 10 μl ekstraktu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego ekstraktu na pas dla minigelów.
routinely evaluated by immunoblot on HeLa nuclear extract
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
General description
33kDa
Immunogen
Rekombinowany ludzki cdk2
Physical form
0,07M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,105M NaCl, 0,035% azydku sodu i 30% glicerolu.
Chromatografia białka G
Format: Oczyszczony
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K J Buchkovich et al.
Molecular biology of the cell, 7(9), 1443-1454 (1996-09-01)
Telomerase activity is involved in telomere length maintenance. Leukocytes, unlike many human somatic tissues, have detectable telomerase activity. These cells provide a normal human cell type in which to study telomerase. We studied the regulation of telomerase activity and the
Sara Bolin et al.
Oncogene, 37(21), 2850-2862 (2018-03-08)
Medulloblastoma (MB) is the most common malignant brain tumor in children. MYC genes are frequently amplified and correlate with poor prognosis in MB. BET bromodomains recognize acetylated lysine residues and often promote and maintain MYC transcription. Certain cyclin-dependent kinases (CDKs)
APOLLON protein promotes early mitotic CYCLIN A degradation independent of the spindle assembly checkpoint.
Kikuchi, R; Ohata, H; Ohoka, N; Kawabata, A; Naito, M
The Journal of Biological Chemistry null
Jennifer P Ditano et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 20(13), 1308-1319 (2021-06-23)
Cyclin-dependent kinase (CDK) 1 complexed with cyclin B is a driver of mitosis, while CDK2 drives S phase entry and replicon initiation. CDK2 activity increases as cells progress through S phase, and its cyclin partner switches from cyclin E to
Likun Yao et al.
Human molecular genetics, 26(21), 4168-4180 (2017-10-07)
Cell Division Cycle 6 (Cdc6) is a component of pre-replicative complex (preRC) forming on DNA replication origins in eukaryotes. Recessive mutations in ORC1, ORC4, ORC6, CDT1 or CDC6 of the preRC in human cause Meier-Gorlin syndrome (MGS) that is characterized