Kluczowe dokumenty
EHU092751
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human RAP1A
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGATACTGCAGGGACAGAGCAATTTACAGCAATGAGGGATTTGTATATGAAGAACGGCCAAGGTTTTGCACTAGTATATTCTATTACAGCTCAGTCCACGTTTAACGACTTACAGGACCTGAGGGAACAGATTTTACGGGTTAAGGACACGGAAGATGTTCCAATGATTTTGGTTGGCAATAAATGTGACCTGGAAGATGAGCGAGTAGTTGGCAAAGAGCAGGGCCAGAATTTAGCAAGACAGTGGTGTAACTGTGCCTTTTTAGAATCTTCTGCAAAGTCAAAGATCAATGTTAATGAGATATTTTATGACCTGGTCAGACAGATAAATAGGAAAACACCAGTGGAAAAGAAGAAGCCTAAAAAGAAATCATGTCTGCTGCTCTAGGCCCATAGT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cuong Thach Nguyen et al.
Infection and immunity, 82(9), 3802-3810 (2014-07-02)
Caseinolytic protease L (ClpL) is a member of the HSP100/Clp chaperone family, which is found mainly in Gram-positive bacteria. ClpL is highly expressed during infection for refolding of stress-induced denatured proteins, some of which are important for adherence. However, the
Kazuya Kusama et al.
Reproduction (Cambridge, England), 147(6), 897-906 (2014-03-04)
The optimal decidualization of endometrial stromal cells (ESCs) following embryo implantation is one of the critical steps to establish pregnancy in rodents and humans. This step is intricately regulated by ovarian hormones. Using in vitro human ESCs model, we previously