Kluczowe dokumenty
EHU082601
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human EXOSC10
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GCAGATGCAGTGCTTCAAAAGCCACAACCCCAGTTATACAGACCTATAGAAGAGACACCATGCCATTTCATATCCTCCCTGGATGAACTCGTGGAACTCAACGAAAAGCTCTTGAATTGTCAGGAATTTGCAGTTGACTTGGAGCACCACTCTTACAGGAGCTTCCTGGGACTGACCTGCCTGATGCAAATTTCTACTCGGACGGAAGACTTCATCATTGACACCCTCGAGCTTCGAAGTGACATGTACATTCTCAATGAGAGCCTCACAGACCCAGCCATCGTTAAGGTCTTTCATGGTGCTGATTCAGACATAGAATGGCTACAGAAAGACTTTGGGTTGTATGTAGTAAACATGTTTGATACTCATCAGGCAGCACGCCTTCTTAACCTGGGCAGGCACT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lee Davidson et al.
Cell reports, 26(10), 2779-2791 (2019-03-07)
Cell-based studies of human ribonucleases traditionally rely on methods that deplete proteins slowly. We engineered cells in which the 3'→5' exoribonucleases of the exosome complex, DIS3 and EXOSC10, can be rapidly eliminated to assess their immediate roles in nuclear RNA biology.
Karla Rubio et al.
Nature communications, 10(1), 2229-2229 (2019-05-22)
Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a chronic, progressive, and highly lethal lung disease with unknown etiology and poor prognosis. IPF patients die within 2 years after diagnosis mostly due to respiratory failure. Current treatments against IPF aim to ameliorate patient
Penelope Kroustallaki et al.
Cell reports, 28(7), 1690-1702 (2019-08-15)
Telomerase biogenesis is a complex process where several steps remain poorly understood. Single-strand-selective uracil-DNA glycosylase (SMUG1) associates with the DKC1-containing H/ACA ribonucleoprotein complex, which is essential for telomerase biogenesis. Herein, we show that SMUG1 interacts with the telomeric RNA component
Dan Vershkov et al.
Cell reports, 26(10), 2531-2539 (2019-03-07)
Fragile X syndrome (FXS) is caused primarily by a CGG repeat expansion in the FMR1 gene that triggers its transcriptional silencing. In order to investigate the regulatory layers involved in FMR1 inactivation, we tested a collection of chromatin modulators for