Kluczowe dokumenty
Z500070
Sigma-Aldrich
Scienceware® scraper
white low-density polyethylene, handle L 36 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Materiały
white low-density polyethylene
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F36831-0001
dł. rączki
36 in.
Opis ogólny
Blade is 5 in. W × 6in. L and tapers to a chisel edge. Extension handles are white.
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)