Kluczowe dokumenty
EHU077831
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human HOXA9
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ATGCACCCATTGTGATTGTGGAAGATAGAATTCAATTTGAACTCAGGTTGTTTATGAGGGGAAAAAAACAGTTGCATAGAGTATAGCTCTGTAGTGGAATATGTCTTCTGTATAACTAGGCTGTTAACCTATGATTGTAAAGTAGCTGTAAGAATTTCCCAGTGAAATAAAAAAAAATTTTAAGTGTTCTCGGGGATGCATAGATTCATCATTTTCTCCACCTTAAAAATGCGGGCATTTAAGTCTGTCCATTATCTATATAGTCCTGTCTTGTCTATTGTATATATAATCTATATGATTAAAGAAAATATGCATAATCAGACAAGCTTGAATATTGTTTTTGCACCAGACGAACAGTGAGGAAATTCGGAGCTATACATATGTGCAGAAGGTTACTACCTAGGGTTTATGCTTAATTTTAATTGGAGGAAATGAATGCTGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Seong-Lan Yu et al.
Molecular carcinogenesis, 55(12), 1915-1926 (2015-11-21)
MicroRNAs (miRNAs) are recognized as crucial posttranscriptional regulators of gene expression, and play critical roles as oncogenes or tumor suppressors in various cancers. Here, we show that miR-196b is upregulated in mesenchymal-like-state non-small cell lung cancer (NSCLC) cells and lung
Xiaoping Liu et al.
Placenta, 51, 38-48 (2017-03-16)
Functional placenta formation is crucially dependent on extravillous trophoblast migration and invasion. EPHB4 has been identified to play a negative but important role in regulating trophoblast biological function, whereas the upstream regulation mechanism remains unknown. As reported, there is a
Yilin Liu et al.
International journal of oncology, 54(5), 1809-1820 (2019-03-01)
Several microRNAs (miRNAs or miRs) that regulate a variety of cancer‑related events are dysregulated in osteosarcoma (OS). An exploration of the specific roles of miRNAs in OS is crucial for the identification of suitable therapeutic targets. Previous studies have shown that