Z688789
Nunc® UpCell™ Surface cell culture multidish
size 24 wells, case of 6 ea
Synonim(y):
cell culture multidish, tissue culture dish
Wybierz wielkość
1710,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1710,00 zł
Polecane produkty
sterylność
sterile
sterile
Właściwości
lid
membrane not included
w/ lid and airvent
opakowanie
case of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Nunc 174899
Dł. × szer. naczynia
128 mm × 86 mm
zewnętrzne dł. × szer.
128 mm × 86 mm
rozmiar
24 wells
powierzchnia
1.9 cm2 , culture area (cm2)/well
pojemność robocza
1 mL
typ wiązania
(UpCell Surface)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Harvesting of cells with intact surface proteins
- No trypsinization - preserve cell surface proteins
- No physical force - get high cell viability
- Releases adherent cells by reduction of temperature of the cell culture
- For culture passaging, single-cell analyses and cell transplantation research
- Enables harvesting of cell sheets and creations of 3D tissue models held together by normal cell junctions and extracellular matrix
- Minimal hands-on time
- For research and single-use only
- It is quick, clean and simple-just reduce the temperature
Note: Suitable for the harvesting of cells with intact surface proteins, for cell culture passage, single-cell analyses and cell transplantation research.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)