Kluczowe dokumenty
EHU065921
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PRMT5
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGCAGTGGCTCTTGAAATTGGGGCTGACCTCCCATCTAATCATGTCATTGATCGCTGGCTTGGGGAGCCCATCAAAGCAGCCATTCTCCCCACTAGCATTTTCCTGACCAATAAGAAGGGATTTCCTGTTCTTTCTAAGATGCACCAGAGGCTCATCTTCCGGCTCCTCAAGTTGGAGGTGCAGTTCATCATCACAGGCACCAACCACCACTCAGAGAAGGAGTTCTGCTCCTACCTCCAATACCTGGAATACTTAAGCCAGAACCGTCCTCCACCTAATGCCTATGAACTCTTTGCCAAGGGCTATGAAGACTATCTGCAGTCCCCGCTTCAGCCACTGATGGACAATCTGGAATCTCAGACATATGAAGTGTTTGAAAAGGACCCCATCAAATACTCTCAGTACCAGCAGGCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Działania biochem./fizjol.
PRMT (białkowe N-metylotransferazy argininowe) są odpowiedzialne za metylację reszt argininowych w histonach. PRMT5 powoduje reakcje monometylacji i symetrycznej dimetylacji. Działa jako onkogen w niektórych nowotworach i jest związany z proliferacją komórek, hamowaniem śmierci komórek i regulacją genów supresorowych nowotworów. PRMT5 jest również zaangażowany w utrzymanie komórek macierzystych poprzez kontrolowanie genów związanych z różnicowaniem. Jest zaangażowany w reakcje komórkowe, w tym neurogenezę i miogenezę zdarzeń metabolicznych, przeprogramowanie komórek somatycznych, regulację aparatu Golgiego, biogenezę rybosomów oraz rozprzestrzenianie się i ruchy neuronów.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ju-Yeon Jeon et al.
Oncology reports, 40(1), 536-544 (2018-05-12)
Protein arginine methyltransferase 5 (PRMT5) is a protein that catalyzes transfer of methyl groups to the arginine residues of proteins and is involved in diverse cellular and biological responses. While the participation of PRMT5 in cancer progression has been increasingly documented
Nan Wang et al.
Cell death & disease, 11(10), 864-864 (2020-10-17)
Metastasis is the main cause of laryngeal cancer-related death; its molecular mechanism remains unknown. Here we identify protein arginine methyltransferase 5 (PRMT5) as a new metastasis-promoting factor in laryngeal carcinoma, and explore its underlying mechanism of action in regulating laryngeal
Dongying Chen et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 21(4), 781-790 (2016-11-20)
To probe the role of protein arginine methyltransferase 5 (PRMT5) in regulating inflammation, cell proliferation, migration and invasion of fibroblast-like synoviocytes (FLSs) from patients with rheumatoid arthritis (RA). FLSs were separated from synovial tissues (STs) from patients with RA and
Myc and Omomyc functionally associate with the Protein Arginine Methyltransferase 5 (PRMT5) in glioblastoma cells.
Mongiardi MP
Scientific Reports, 5, 15494-15494 (2015)
Shikui Zhang et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 23(2), 1333-1342 (2018-11-22)
The emerging evidence reveals that protein arginine methyltransferase 5 (PRMT5) is involved in regulation of tumour cell proliferation and cancer development. Nevertheless, the exact role of PRMT5 in human lung cancer cell proliferation and the underlying molecular mechanism remains largely