Kluczowe dokumenty
EHU063721
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human GLMN
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CGATTTTAGCATCGAAACTAGGAGAAATAAGAATGGCTGTAGAGGAACTTCAGTCTATAATAAAGAGATGTCAAATCCTAGAAGAGCAAGACTTTAAAGAAGAGGATTTTGGCCTATTTCAGTTAGCTGGGCAAAGATGCATAGAAGAAGGGCACACAGACCAGCTATTAGAAATTATTCAAAATGAAAAGAATAAGGTCATCATCAAGAATATGGGCTGGAATCTCGTTGGTCCTGTTGTTCGATGCCTTTTGTGTAAAGATAAAGAGGATAGTAAAAGAAAAGTTTATTTTTTGATCTTTGATTTATTGGTAAAGTTATGCAATCCAAAGGAATTATTGTTGGGTTTGCTTGAACTGATTGAAGAGCCCTCTGGAAAACAGATATCCCAAAGTATTCTTCTTTTGCTTCAGCCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jochen Tillmanns et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 87, 194-203 (2015-09-01)
Fibroblast activation protein α (FAP) is a membrane-bound serine protease expressed by activated fibroblasts during wound healing in the skin. Expression of FAP after myocardial infarction (MI) and potential effects on cardiac wound healing are largely unknown. MI was induced
Dimitrios Patsouras et al.
Molecular medicine reports, 11(6), 4585-4590 (2015-01-28)
Fibroblast activation protein (FAP), a selective protein for tumor stromal fibroblasts, is expressed in >90% of human epithelial carcinomas. A characteristic feature of pancreatic cancer is an extensive fibrotic or desmoplastic reaction surrounding the primary tumor. The present study aimed