Kluczowe dokumenty
EHU032181
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human GEN1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TCCCATCCAGGTTCACCTAAGGATCATGAACGTAATGGATGCAGATTATGTAAAAGTGATAAATATTGTGAGCCACATGACTATGAATACTGCTGTCCTTGTGAGTGGCACCGTACAGAACATGATAGGCAACTCAGTGAAGTAGAGAACAATATTAAGAAGAAAGCTTGCTGTTGTGAGGGATTCCCATTCCATGAGGTTATTCAAGAATTCCTTTTAAACAAGGATAAATTGGTGAAGGTTATCAGGTACCAAAGACCTGATTTGTTATTGTTTCAGAGATTTACTCTTGAAAAAATGGAGTGGCCCAATCACTATGCATGTGAGAAATTGCTGGTACTTTTGACCCATTATGACATGATAGAAAGAAAGCTTGGTAGCAGAAACTCTAATCAACTACAGCCAATTCGAATTGTTAAGACTCGAATCAGAAATGGAGTTCATTGTTTTGAAATAGAATGGGAAAAGCCTGAACA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sarah J Young et al.
Cell reports, 33(3), 108289-108289 (2020-10-22)
MutSα and MutSβ play important roles in DNA mismatch repair and are linked to inheritable cancers and degenerative disorders. Here, we show that MSH2 and MSH3, the two components of MutSβ, bind SLX4 protein, a scaffold for the assembly of