Kluczowe dokumenty
EHU024631
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SMPD3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGACGTGGCCTATCACTGTTACCCCAACAAGTGTAACGACGATGCCCTGGCCTCTAAGGGAGCTCTGTTTCTCAAGGTGCAGGTGGGAAGCACACCTCAGGACCAAAGAATCGTCGGGTACATCGCCTGCACACACCTGCATGCCCCGCAAGAGGACAGCGCCATCCGGTGTGGGCAGCTGGACCTGCTTCAGGACTGGCTGGCTGATTTCCGAAAATCTACCTCCTCGTCCAGCGCAGCCAACCCCGAGGAGCTGGTGGCATTTGACGTCGTCTGTGGAGATTTCAACTTTGATAACTGCTCCTCTGACGACAAGCTGGAGCAGCAACACTCCCTGTTCACCCACTACAGGGACCCCTGCCGCCTGGGGCCTGGTGAGGAGAAGCCGTGGGCCATCGGTACTCTGCTGGACACGAACG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kyle I Mentkowski et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 318(6), H1447-H1460 (2020-04-25)
Macrophages play a pivotal role in tissue repair following myocardial infarction (MI). In response to injury, they exist along a spectrum of activation states tightly regulated by their microenvironment. Cardiosphere-derived cells (CDCs) have been shown to mediate cardioprotection via modulation
James Lawson et al.
Oncotarget, 8(48), 83913-83924 (2017-11-16)
Extracellular vesicles (EVs) are key signaling mediators between cancer cells and their supporting stroma, and regulate critical processes such as invasion, metastases, and angiogenesis. We have identified a subset of miRNAs (miR-142-3p, miR-143-3p, miR-145-5p, miR-150-5p, miR-223-3p, miR-451a, miR-486-5p, miR-605-5p) that
Ji Na Kong et al.
International journal of cancer, 137(7), 1610-1620 (2015-04-03)
Many breast cancer cells acquire multidrug resistance (MDR) mediated by ABC transporters such as breast cancer resistance protein (BCRP/ABCG2). Here we show that incubation of human breast cancer MDA-MB-231 cells with farnesoid X receptor antagonist guggulsterone (gug) and retinoid X
Fumihiko Urabe et al.
Science advances, 6(18), eaay3051-eaay3051 (2020-06-05)
Extracellular vesicles (EVs) are involved in intercellular communication during cancer progression; thus, elucidating the mechanism of EV secretion in cancer cells will contribute to the development of an EV-targeted cancer treatment. However, the biogenesis of EVs in cancer cells is