Kluczowe dokumenty
E9252
β-Estradiol 17-hemisuccinate
Synonim(y):
1,3,5(10)-Estratriene-3,17β-diol 17-hemisuccinate, 3,17β-Hydroxy-1,3,5(10)-estratriene 17-hemisuccinate
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98.00% (TLC)
Postać
powder
rozpuszczalność
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(O)ccc24)OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C22H28O5/c1-22-11-10-16-15-5-3-14(23)12-13(15)2-4-17(16)18(22)6-7-19(22)27-21(26)9-8-20(24)25/h3,5,12,16-19,23H,2,4,6-11H2,1H3,(H,24,25)/t16-,17-,18+,19+,22+/m1/s1
Klucz InChI
YJPIDPAGJSWWBE-FNIAAEIWSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges