Kluczowe dokumenty
E4788
Plant RNA/DNA Purification Kit
sufficient for 50 purifications
About This Item
Polecane produkty
zastosowanie
sufficient for 50 purifications
Poziom jakości
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Zastosowanie
- Real-time PCR
- Southern blotting
- SNP analysis
- Sequencing
- AFLP
- RFLP
- RAPD
- Microsatellite analysis
- qRT-PCR
- Primer extension
- Expression array assays
- Next Generation Sequencing
Cechy i korzyści
- Total RNA and genomic DNA are column purified simultaneously in under 30 minutes.
- Reduces variability as RNA and DNA are isolated from a single plant sample.
- Isolate nucleic acids from small plant samples.
- Isolates total RNA including microRNAs.
- No phenol/chloroform extraction or alcohol precipitation.
- Isolate DNA-free plant RNA or RNA-free plant DNA
Inne uwagi
All solutions should be kept tightly sealed and stored at room temperature. These reagents should remain stable for at least 1 year in their unopened containers.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
The Plant/Fungi DNA Isolation Kit provides a rapid method for the isolation and purification of total DNA from a wide range of plant and fungi species.