E137
IRL-1620
powder
Synonim(y):
N-Succinyl-[Glu9, Ala11,15]-Endothelin 1 fragment 8-21
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
kolor
white
temp. przechowywania
−20°C
Amino Acid Sequence
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3