Przejdź do
SCP0135
Endothelin β Receptor Agonist IRL 1620
Synonim(y):
Endothelin Agonist, Endothelin Receptor Agonist
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C86H116N17O27
Masa cząsteczkowa:
1819.94
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
1310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥80%
storage condition
protect from light
solubility
1 mg/mL at in water (Add acetonitrile dropwise to solution in water, mixing until the peptide dissolves)
storage temp.
−20°C
Application
IRL-1620 is used as a specific endothelin-B receptor (ET(B)-R) agonist.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCP0136SCP0137SCP0134
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
1 mg/mL at in water (Add acetonitrile dropwise to solution in water, mixing until the peptide dissolves)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
composition
Peptide Content, ≥80%
composition
Peptide Content, ≥67%
composition
Peptide Content, ≥85%
composition
Peptide Content, ≥85%
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)