Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
DUO94105
Sigma-Aldrich
7480 flowPLA Mouse/Rabbit Starter Kit - Violet
Duolink® PLA kit for Flow Cytometry with Violet Detection and Mouse/Rabbit probes
Synonim(y):
Zestaw startowy Duolink
Wybierz wielkość
1 KIT
8540,00 zł
8540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KIT
8540,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
8540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
metody
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
proximity ligation assay: suitable
fluorescencja
λex 390 nm; λem 476 nm
przydatność
suitable for fluorescence
temp. przechowywania
−20°C
Specyficzność
Fioletowe odczynniki do wykrywania fluorescencji
Użyj odpowiedniego lasera do wzbudzenia λex 390 nm
Użyj odpowiedniego filtra do emisji λem 476 nm.
Nota aplikacyjna
Potrzebne są przeciwciała pierwotne. Przetestuj swoje pierwotne przeciwciała (klasy IgG, mono- lub poliklonalne) w standardowym teście immunofluorescencji (IF), immunohistochemii (IHC) lub immunocytochemii (ICC), aby określić optymalne warunki utrwalania, blokowania i miana. Zalecane są przeciwciała zwalidowane przepływowo.
Pozwól nam wykonać pracę za Ciebie, dowiedz się więcej o naszym programie obsługi klienta, aby przyspieszyć realizację projektów 7480.
Zobacz pełną listę produktów 7480.
Zastosowanie
Oparta na metodzie ligacji zbliżeniowej (PLA) technologia 7480 PLA umożliwia endogenne wykrywanie interakcji białek, modyfikacji potranslacyjnych i poziomów ekspresji białek na poziomie pojedynczej cząsteczki w utrwalonych komórkach.
7480 flowPLA Starter Kits umożliwia czułe wykrywanie białek, interakcji białko-białko i modyfikacji białek w populacjach komórek za pomocą cytometrii przepływowej. Do przeprowadzenia eksperymentu 7480 flowPLA potrzebne będą utrwalone, zawieszone komórki, dwa podstawowe przeciwciała, które specyficznie rozpoznają interesujące białka oraz zestaw startowy 7480 flowPLA. Zestawy startowe flowPLA są dostępne z 3 różnymi fluoroforami: Fioletowym, Zielonym i FarRed. Zestawy startowe flowPLA zawierają wszystkie niezbędne odczynniki do przeprowadzenia 100 reakcji 7480 PLA, w tym parę sond PLA (Anti-Rabbit PLUS i Anti-Mouse MINUS) oraz wszystkie odczynniki do przeprowadzenia amplifikacji i wykrywania związanych sond PLA za pomocą cytometrii przepływowej. Analiza jest przeprowadzana przy użyciu standardowego sprzętu do cytometrii przepływowej. Użytkownik musi dostarczyć utrwaloną zawiesinę komórek, przeciwciała pierwotne (królicze i mysie) oraz odpowiednie sondy PLA.
Postępuj zgodnie z Protokołem cytometrii przepływowej 7480 PLA, aby korzystać z tego produktu.
Odwiedź naszą stronę >Protokołem cytometrii przepływowej 7480 PLA, aby dowiedzieć się, jak przeprowadzić eksperyment przepływowy 7480, zapoznać się z aplikacjami, rozwiązywać problemy i nie tylko.
Cechy i korzyści
  • Analiza interakcji białko-białko z odczytem cytometrii przepływowej
  • Analiza populacji komórek za pomocą testu ligacji zbliżeniowej
  • Zwiększona czułość dzięki amplifikacji rolling circle dla celów o niskiej obfitości
  • Nie wymaga nadekspresji ani manipulacji genetycznych
  • Możliwa względna kwantyfikacja
  • Działa z każdym oprzyrządowaniem cytometru przepływowego
  • Łatwy do przestrzegania, elastyczny protokół
  • Wyniki gotowe do publikacji
Komponenty
Duolink® flowPLA Detection Kit - Violet DUO94005-40TST
Duolink® In Situ PLA® Probe Anti-Mouse MINUS DUO92004-40TST
Duolink® In Situ PLA® Probe Anti-Rabbit PLUS DUO92002-40TST
Duolink® In Situ Wash Buffer, Brightfield (DUO82047-4L)
See datasheet for more information.
Informacje prawne
Duolink jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sigma-Aldrich Co. LLC
PLA jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sigma-Aldrich Co. LLC
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Duolink® PLA kit enhances flow cytometry for detecting protein interactions accurately.
General tips and tricks for proper experiment execution, aid in identifying potential problems, and provide solutions to ensure a successful Duolink® PLA experiment for flow cytometry.
Learn how Proximity Ligation Assay technology works and how the protein-protein interaction control kit can confirm in situ detection of EGF-induced EGFR-HER2 dimerization.
Dowiedz się, jak działa technologia Proximity Ligation Assay i jak zestaw kontrolny interakcji białko-białko może potwierdzić wykrywanie in situ dimeryzacji EGFR-HER2 indukowanej przez EGF.