Przejdź do
DUO94102
Duolink® flowPLA Mouse/Rabbit Starter Kit - zielony
Duolink® PLA kit for Flow Cytometry with Green Detection and Mouse/Rabbit probes
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8900,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Fluorescence:
λex 495 nm; λem 527 nm
Technique(s):
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, proximity ligation assay: suitable
8900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Duolink®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, proximity ligation assay: suitable
fluorescence
λex 495 nm; λem 527 nm
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Application
Oparta na metodzie ligacji zbliżeniowej (PLA) technologia Duolink® PLA umożliwia endogenne wykrywanie interakcji białek, modyfikacji potranslacyjnych i poziomów ekspresji białek na poziomie pojedynczej cząsteczki w utrwalonych komórkach.
Duolink® flowPLA Starter Kits umożliwia czułe wykrywanie białek, interakcji białko-białko i modyfikacji białek w populacjach komórek za pomocą cytometrii przepływowej. Do przeprowadzenia eksperymentu Duolink® flowPLA potrzebne będą utrwalone, zawieszone komórki, dwa podstawowe przeciwciała, które specyficznie rozpoznają interesujące białka oraz zestaw startowy Duolink® flowPLA. Zestawy startowe flowPLA są dostępne z 3 różnymi fluoroforami: Fioletowym, Zielonym i FarRed. Zestawy startowe flowPLA zawierają wszystkie niezbędne odczynniki do przeprowadzenia 100 reakcji Duolink® PLA, w tym parę sond PLA (Anti-Rabbit PLUS i Anti-Mouse MINUS) oraz wszystkie odczynniki do przeprowadzenia amplifikacji i wykrywania związanych sond PLA za pomocą cytometrii przepływowej. Analiza jest przeprowadzana przy użyciu standardowego sprzętu do cytometrii przepływowej. Użytkownik musi dostarczyć utrwaloną zawiesinę komórek, przeciwciała pierwotne (królicze i mysie) oraz odpowiednie sondy PLA.
Postępuj zgodnie z Protokołem cytometrii przepływowej 7480 PLA, aby korzystać z tego produktu.
Odwiedź naszą stronę Protokołem cytometrii przepływowej Duolink® PLA, aby dowiedzieć się, jak przeprowadzić eksperyment przepływowy Duolink®, zapoznać się z aplikacjami, rozwiązywać problemy i nie tylko.
Biochem/physiol Actions
Odczynniki do wykrywania zielonej fluorescencji
Użyj odpowiedniego lasera do wzbudzenia λex 495 nm.
Użyj odpowiedniego filtra do emisji λem 527 nm.
Nota aplikacyjna
Potrzebne są przeciwciała pierwotne. Przetestuj swoje pierwotne przeciwciała (klasy IgG, mono- lub poliklonalne) w standardowym teście immunofluorescencji (IF), immunohistochemii (IHC) lub immunocytochemii (ICC), aby określić optymalne warunki utrwalania, blokowania i miana. Zalecane są przeciwciała zwalidowane przepływowo.
Pozwól nam wykonać pracę za Ciebie, dowiedz się więcej o naszym programie obsługi klienta, aby przyspieszyć realizację projektów Duolink®.
Zobacz pełną listę produktów Duolink®.
Features and Benefits
  • Analiza interakcji białko-białko z odczytem cytometrii przepływowej
  • Analiza populacji komórek za pomocą testu ligacji zbliżeniowej
  • Zwiększona czułość dzięki amplifikacji rolling circle dla celów o niskiej obfitości
  • Nie wymaga nadekspresji ani manipulacji genetycznych
  • Możliwa względna kwantyfikacja
  • Działa z każdym oprzyrządowaniem cytometru przepływowego
  • Łatwy do przestrzegania, elastyczny protokół
  • Wyniki gotowe do publikacji
Other Notes
Duolink® flowPLA Detection Kit - Green DUO94002-40TST
Duolink® In Situ PLA® Probe Anti-Mouse MINUS DUO92004-40TST
Duolink® In Situ PLA® Probe Anti-Rabbit PLUS DUO92002-40TST
Duolink® In Situ Wash Buffer, Brightfield (DUO82047-4L)
See datasheet for more information.
Legal Information
Duolink jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sigma-Aldrich Co. LLC
PLA jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sigma-Aldrich Co. LLC
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
DUO94104DUO94105DUO96001
description
Duolink® PLA kit for Flow Cytometry with Green Detection and Mouse/Rabbit probes
description
Duolink® PLA kit for Flow Cytometry with Far Red Detection and Mouse/Rabbit probes
description
Duolink® PLA kit for Flow Cytometry with Violet Detection and Mouse/Rabbit probes
description
Duolink® PLA kit for Flow Cytometry Multiplexing
fluorescence
λex 495 nm; λem 527 nm
fluorescence
λex 644 nm; λem 669 nm
fluorescence
λex 390 nm; λem 476 nm
fluorescence
-
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, proximity ligation assay: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable, flow cytometry: suitable, proximity ligation assay: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable, flow cytometry: suitable, proximity ligation assay: suitable
technique(s)
proximity ligation assay: suitable, immunofluorescence: suitable, flow cytometry: suitable, multiplexing: suitable
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
product line
Duolink®
product line
Duolink®
product line
Duolink®
product line
Duolink®
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Resp. Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)