Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 700,00 zł |
1 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1150,00 zł |
10 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6830,00 zł |
Informacje o tej pozycji
700,00 zł
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
lyophilized powder
mol wt
31.5 × 103 kDa, 48 kb
suitability
suitable for substrate for restriction endonucleases
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Infecting E. coli strain W3110 with lambda C1857 strain creates E. coli lysogen cultures. The phage is released from E. coli cell pellets by lysing with a high salt buffer, pH 8.0. The crude mixture is passed through a series of enzymatic steps, multiple cesium gradients, and phage DNA is dialyzed against 1 mM Tris-HCl, pH 8.0, and 1 mM magnesium chloride. The DNA is finally extracted by phenol-chloroform solution.
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Incubate the DNA sample vial at 65 °C for 4 hrs with frequent mixing.
After reconstitution, the product should be stored at -20 °C.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade Molecular Biology |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form solution | form solution | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| mol wt 31.5 × 103 kDa, 48 kb | mol wt 31.5 × 103 kDa, 48 kb | mol wt 31.5 × 103 kDa, 48 kb | mol wt >45 kb |
| suitability suitable for substrate for restriction endonucleases | suitability suitable for substrate for restriction endonucleases | suitability suitable for substrate for restriction endonucleases | suitability - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lambda Phage DNA, Methylated from Escherichia coli host strain W3110
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?