Merck
D2525
Sigma-Aldrich
Sodium dodecylbenzenesulfonate
~80%, powder
Synonim(y):
Dodecylbenzenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11C6H4SO3Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.48
Beilstein:
4171051
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
opis
anionic
Próba
~80%
Formularz
powder
kolor
light yellow
ciąg SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H30O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(16-14-17)22(19,20)21;/h13-16H,2-12H2,1H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
Klucz InChI
JHJUUEHSAZXEEO-UHFFFAOYSA-M
Jakość
Purity based on total alkylbenzenesulfonate content. Higher and lower homologs are present.
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xianghui Li et al.
Biomedical chromatography : BMC, 29(9), 1350-1355 (2015-02-03)
This study was designed to develop a high-performance liquid chromatographic-electrospray ionization-mass spectrometry (HPLC-ESI-MS) method for quantitative determination of residual surfactant linear alkylbenzene sulfonate (LAS) compounds on pharmaceutical rubber stoppers. An HPLC-ESI-MS method was developed for separation and determination of five