CLS8503
Corning® 96 1D/2D bar coded storage tubes
capacity 1.3 mL, with screw caps, racked with cover and orange latches
Synonim(y):
próbówka
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cap
orange tube
polypropylene
round wells
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 96
case of 960
producent / nazwa handlowa
Corning
Parametry
-180-110 °C temp. range (screw cap)
-80-110 °C temp. range (TPE cap)
Długość
43.9 mm
pojemność
1.3 mL
rozmiar
96 wells
wys. probówki
47.5 mm , with TPE cap
52.7 mm , with screw cap
kolor
none
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Features include:
- IDENTIFICATION - Synchronized 2D and linear bar code - unlike any other in the market
- INFORMATION - 14 x 14 dot 2D bar code
- BAR CODE STABILITY - Laser-etched, not an attached label
- COMPOUND COMPATIBILITY - Polypropylene construction throughout
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)