Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41122804
eCl@ss:
32032201
Manufacturer/tradename:
Nunc 331825-BR
Material:
plastic
Packaging:
case of 10 ea
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
plastic
packaging
case of 10 ea
manufacturer/tradename
Nunc 331825-BR
General description
Store tubes for automated picking/placing, liquid handling and other high throughput applications using the Thermo Scientific Nunc Universal Latch Rack for Cryogenic Tubes.
Features and Benefits
- Non sterile
- Transparent lid
- Multiple size options
Legal Information
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nunc® barcoded latch rack
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?