CLS6796610D
Corning® stirrer with digital display
AC/DC input 230 V AC (Supplied with both 3-pin UK plug and 3-pin Euro plug), plate L × W 10 in. × 10 in.
Synonim(y):
magnetic stirrer, magnetic stirrers, stirrers
Wybierz wielkość
4190,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
4190,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
case of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 6796-610D
dostępność
not available in USA and Canada
Parametry
60-1150 rpm speed
płytka dł. × szer.
10 in. × 10 in.
Opis ogólny
- Digital LED stir speed display indicates when set speed has been reached
- Microprocessor maintains consistent and repeatable stir speed settings
- Extremely durable and heat resistant Pyroceram glass-ceramic top
- Small footprint and low profile
- Meets UL and cUL standards
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)