Kluczowe dokumenty
CLS4408
Corning® 96 well PP 1.2 mL cluster tubes
96 well polypropylene cluster tubes, 8-tube strip format, non-treated, non-sterile, without rack, clear, 120/cs
Synonim(y):
96 multiwell plates, 96 well micoplates, 96 well plates, Corning tubes, cap tubes, polypropylene tubes
Wybierz wielkość
120 EA
789,00 zł
789,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
120 EA
789,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
789,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene
round bottom wells clear
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
Plate format: 96 well cluster tubes
opakowanie
case of 120
pack of 120
producent / nazwa handlowa
Corning 4408
śr. zewn. probówki
0.340 in.
pojemność probówki
1.2 mL
pojemność robocza probówki
≤1mL
kolor
clear plate
clear
Opis ogólny
  • Cluster tubes strips are composed of 8 x 1.2mL polypropylene tubes in a strip designed to fit in a standard 96 well microplate format
  • Does not include rack
  • Polyethylene tube caps are available in 8-cap strips (CLS4418)
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)