Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
120 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 441,00 zł |
Informacje o tej pozycji
441,00 zł
material
polyethylene
sterility
sterile
feature
Plate feature: 8-cap strips, Plate format: 96 well cluster tube
packaging
pack of 12, case of 120 (10 × 12 strips, pkg quantity/case)
manufacturer/tradename
Corning 4418
color
clear
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| color clear | color clear plate | color clear plate | color clear plate |
| sterility sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility sterile |
| feature Plate feature: 8-cap strips, Plate format: 96 well cluster tube | feature lid: no, Plate format: 96 well cluster tubes | feature lid: no, Plate format: 96 well cluster tubes | feature lid: no, Plate format: 96 well cluster tubes |
| material polyethylene | material polypropylene , round bottom wells clear | material polypropylene , round bottom wells clear | material polypropylene , round bottom wells clear |
| manufacturer/tradename Corning 4418 | manufacturer/tradename Corning 4408 | manufacturer/tradename Corning 4412 | manufacturer/tradename Corning 4413 |
| packaging pack of 12, case of 120 (10 × 12 strips, pkg quantity/case) | packaging case of 120, pack of 120 | packaging pack of 12, case of 120 | packaging pack of 12, case of 120 |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?