CLS432022
Corning® CoolBox™, XT System
workstation, single capacity, green
Synonim(y):
Akcesoria do barwienia, Barwienie
Wybierz wielkość
3150,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3150,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
workstation, single capacity
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 432022
rozmiar
14.0 cm × 9.4 cm × 9.9 cm, Internal Dimensions
20.0 cm × 16.0 cm × 15.0 cm, External Dimensions
kolor
green
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Consists of a base, cooling cartridge/core and a lid
- Includes a magnetized collar and a 1° to 8°C temperature indicator for visual assurance of proper temperature
- To use with any 30 place Corning CoolRack Tubes Module
- The internal cooling or freezing cores provide 0.5° to 4°C for over 10 hours with lid open and over 16 hours with lid closed
- CoolBox systems may also be used with dry ice to create a compact, portable, snap freezing workstation for bacteria, virus or proteins.
Cechy i korzyści
Cooling with Lid Open: 10 Hours
Freezing with Lid Closed: 8 Hours
Freezing with Lid Open: 5 Hours
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)