Kluczowe dokumenty
WHA10463607
Whatman® ReZist® syringe filter
50 mm, pore size 0.2 μm, PTFE membrane, sterile, pkg of 10 ea
Synonim(y):
Z698822
Wybierz wielkość
1 PKG
838,00 zł
838,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
838,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
838,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE membrane
polypropylene housing
sterylność
sterile
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 10463607
Whatman Article No. 28415864 (US reference)
Średnica
50 mm
pojemność
≤100 mL
wielkość porów
0.2 μm
dopasowywanie
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Opis ogólny
Whatman® ReZist Syringe Filters
The Whatman ReZist range of syringe filters has been specifically designed to be resistant to organic solvents. These filters are ideal for the clarification of aggressive organic solvents. ReZist 30 mm filters can also be used as a venting filter for small vessels.
ReZist for HPLC sample preparation features
  • Hydrophobic PTFE membrane is laminated with polypropylene
  • 13 mm diameter with Mini-Tip
  • 13 mm diameter with extremely low dead volume < 10 μ
ReZist for air venting features
  • Integral, permanently hydrophobic PTFE membranes
  • Polypropylene support
Cechy i korzyści
  • Zintegrowana hydrofobowa membrana odpowietrzająca PTFE jest odporna na agresywne rozpuszczalniki
  • Możliwość wielokrotnego sterylizowania w autoklawie bez utraty integralności
  • Możliwość testowania integralności (punkt pęcherzykowy lub ciśnienie przebicia wody metodami in situ)
  • Lekkość: pozwala uniknąć zapadania się rurek, które może być spowodowane przez ciężkie urządzenia filtrujące
  • Odpowiedni do przygotowywania próbek HPLC in-line
Przydatność
Nadaje się do klarowania agresywnych rozpuszczalników organicznych.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
ReZist is a trademark of Cytiva
ReadyScript is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)