CLS3574BC
Corning® NBS™ 384 well microplates
NBS™ (non-binding surface), white polystyrene, flat bottom, non-sterile, with generic barcode, lid: no, pack of 10
Synonim(y):
384 Well Plates
About This Item
Polecane produkty
Materiały
flat bottom
flat bottom white polystyrene wells
polystyrene
square white wells
white polystyrene
sterylność
non-sterile
non-sterile
Właściwości
lid: no
lid: no
skirt
with generic barcode
opakowanie
pack of 10
producent / nazwa handlowa
Corning 3574BC
maksymalna pojemność
112 μL
dołki
384 wells
pojemność robocza
80 μL
kolor
white
typ wiązania
NBS™ (non-binding surface)
low binding surface