Przejdź do
C-20216
Pożywka do wzrostu keratynocytów 2
Basal Medium, phenol red-free, 500 ml
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
867,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
867,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
aqueous solution
packaging
pkg of 500 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Keratinocyte Basal Medium 2, bez czerwieni fenolowej (suplementy sprzedawane oddzielnie)
Application
Keratinocyte Growth Medium 2 to pozbawiona surowicy pożywka opracowana do hodowli keratynocytów naskórka bez komórek zasilających. Pożywka jest zoptymalizowana dla pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowana do keratynocytów końskich i świńskich, a także mysich i szczurzych keratynocytów po dostosowaniu stężenia CaCl2. Ponadto jest odpowiednia dla szczurzych keratynocytów rogówki. Zalecana dla: Normalnych ludzkich keratynocytów naskórkowych (NHEK), młodocianych napletków Normalnych ludzkich keratynocytów naskórkowych (NHEK), dorosłych dawców
Preparation Note
Bezpośrednio po dostarczeniu przechowywać Basal Medium w temperaturze od 4 do 8°C w ciemności. Nie zamrażać Basal Medium. Prawidłowo przechowywana pożywka jest stabilna do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Keratinocyte Growth Medium 2 are subjected to comprehensive quality control tests using primary human keratinocytes. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested keratinocytes. Approved inhouse lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Other Notes
Part of a Cell Culture System offered in a variety of formats:Growth Medium (Ready-to-use): Includes Basal Medium and SupplementMixGrowth Medium Kit: Includes Basal Medium and SupplementPackSupplementMix: Contains all media supplements premixed in one vialSupplementPack: Contains all media supplements as individual vials
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C-20211C-39011C-39016
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
liquid
form
liquid
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
packaging
pkg of 500 ml
packaging
pkg of 500 ml
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 vial
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)