Kluczowe dokumenty
CLS3583
Corning® HTS Transwell® 96 well permeable support system, accessory plates
96 well receiver plate, TC-treated, flat bottom, sterile, w/lid, black, 10/cs
Synonim(y):
corning transwell, transwell corning
Wybierz wielkość
10 EA
878,00 zł
878,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
878,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
878,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
black polystyrene plate
flat bottom wells black
polystyrene
sterylność
sterile
Właściwości
lid
skirt
opakowanie
case of 10
pack of 10
producent / nazwa handlowa
Corning 3583
rozmiar
96 wells
kolor
black
przydatność
suitable for (cell cuture)
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Opis ogólny
  • Product is an accessory for the Corning® HTS Transwell®-96 Permeable Support system
  • Plate is treated for optimal cell attachment
  • For use in cell growth or assay steps of an experiment
  • Used for fluorescent evaluation
  • When used with HTS Transwell®-96 unit, the plate allows for convenient pipette access to both apical and basolateral sides of each well (manual or automated)
  • Corner notched and SBS standard footprint
  • Sterile lid included with each plate
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)