CLS3392
Corning® HTS Transwell® 96 well permeable supports
HTS Transwell-96 Permeable Support with 1.0 μm pore polyester membrane, TC-treated, sterile, 5/cs
Synonim(y):
corning transwell, transwell corning
Wybierz wielkość
9910,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
9910,00 zł
Polecane produkty
Materiały
flat bottom wells clear
polyethylene membrane
polystyrene
round wells
sterylność
sterile
Właściwości
lid
skirt
plate format: 96 well
opakowanie
case of 5
pack of 5
producent / nazwa handlowa
Corning 3392
pojemność robocza wkładki
0.08 mL
membrana śr.
4.26 mm
grubość membrany
10.0 μm
rozmiar
96 wells
powierzchnia
0.14 cm2 , cell growth area
pojemność robocza dołka
0.235 mL
kolor
clear plate
wielkość porów
1.0 μm pore size
przydatność
suitable for (cell culture applications; optimal for cell attachment)
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Product includes Transwell® unit (1 integral tray with 96 wells), reservoir plate (for cell growth steps), receiver plate (96 wells for growth or assay steps) and 2 sterile lids; 5 sets per case
- 1.0 μm pore size PET (polyester) membrane
- Membrane is treated for optimal cell attachment
- Cell growth area is 0.143 cm² which is 20-50% greater than other brands
- Large apical and basolateral access ports
- Automation optimized design with multi-channel feeder ports, improved gripping surface and bar coding
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)