Kluczowe dokumenty
CLS355001
Corning® Falcon® Cell Culture Flask
capacity 150 mL, canted neck, graduated, 25 ‑ 325 mL, cap, blue vented
Synonim(y):
Pojemnik Corning
Wybierz wielkość
40 EACH
1200,00 zł
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
40 EACH
1200,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polystyrene
Właściwości
cap blue vented
graduated 25 ‑ 325 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 355001
metody
cell culture | mammalian: suitable
pojemność
150 mL
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)