Przejdź do
CLS357600
Corning® Falcon® Serological Pipettes
capacity 100 mL, individually wrapped, paper-plastic, sterile
Synonim(y):
pipet
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1540,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.02
UNSPSC Code:
41121500
Capacity:
100 mL
Sterility:
sterile
Feature:
individually wrapped paper-plastic, subdivision
Manufacturer/tradename:
Corning 357600
Material:
polystyrene
1540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polystyrene
sterility
sterile
feature
individually wrapped paper-plastic, subdivision
manufacturer/tradename
Corning 357600
capacity
100 mL
Application
Liquid Handling
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS357551CLS356551CLS357550
description
capacity 100 mL, individually wrapped, paper-plastic, sterile
description
capacity 10 mL, individually wrapped, paper-plastic, sterile
description
capacity 10 mL, individually wrapped, clear-plastic, sterile
description
capacity 50 mL, individually wrapped, paper-plastic, sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
feature
individually wrapped paper-plastic, subdivision
feature
individually wrapped paper-plastic, subdivision
feature
individually wrapped clear-plastic, subdivision
feature
individually wrapped paper-plastic, subdivision
capacity
100 mL
capacity
10 mL
capacity
10 mL
capacity
50 mL
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
manufacturer/tradename
Corning 357600
manufacturer/tradename
Corning 357551
manufacturer/tradename
Corning 356551
manufacturer/tradename
Corning 357550
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)