CLS354607
Corning® BioCoat™ Matrigel® Matrix Thin-Layer Multi-Well Plate
well size 96 wells, flat bottom clear wells, lid
Synonim(y):
Płytka do hodowli komórek, płytka do hodowli komórek powlekana tworzywem sztucznym
About This Item
Polecane produkty
Materiały
flat bottom clear wells
sterylność
sterile
Właściwości
lid
opakowanie
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
producent / nazwa handlowa
Corning 354607
rozmiar
96 well
rozmiar dołka
96 wells
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Zastosowanie
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)