Przejdź do zawartości
CLS354433
Corning® BioCoat Matrigel® Matrix Multiwell Plate
flat bottom clear wells, lid
Synonim(y):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122102
Material:
flat bottom clear wells
Sterility:
sterile
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Feature:
lid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
flat bottom clear wells
sterility
sterile
feature
lid
packaging
pkg of 2 ea (Individually wrapped)
manufacturer/tradename
Corning 354433
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Cell culture
Legal Information
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Matrigel is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-66-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)