Kluczowe dokumenty
CLS354270
Corning® Cell Recovery Solution
pack of 500 mL
Synonim(y):
akcesoria do sprzętu laboratoryjnego
Wybierz wielkość
1 EACH
2320,00 zł
2320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
2320,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116155
NACRES:
NA.7
2320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 500 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 354270
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Corning Cell Recovery Solution, 500 mL, umożliwia odzyskanie komórek hodowanych na matrycy Corning Matrigel Basement Membrane do późniejszych analiz biochemicznych.
Jakość
Testowany pod kątem zdolności do depolimeryzacji warstwy o grubości 1 mm zżelowanej matrycy Matrigel po jednej godzinie w temperaturze od 2° do 8°C
Filtrowany (membrana 0.2 μm) i przebadany na obecność bakterii, grzybów i mykoplazmy
Przygotowanie i przechowywanie
Stabilny przez co najmniej trzy miesiące w temperaturze od 2° do 8°C.
Postępowanie
Corning Cell Recovery Solution jest używany w pełnej mocy do odzyskiwania komórek z matrycy Corning Matrigel Matrix.
Formuła
Nieenzymatyczny, zastrzeżony roztwór
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Matrigel is a registered trademark of Corning, Inc.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)