Kluczowe dokumenty
CLS354235
Corning® Dispase
pack of 100 mL
Synonim(y):
Enzym dyspaza
Wybierz wielkość
1 EACH
2540,00 zł
2540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
2540,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.7
2540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 100 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 354235
Opis ogólny
Corning Dispase, 100 ml, jest neutralną metaloproteazą pochodzącą z bakterii Bacillus, zalecaną do odzyskiwania komórek hodowanych na matrycy Corning Matrigel Basement Membrane Matrix.
Masa cząsteczkowa
36kD
Źródło
Metaloproteaza pochodząca z Bacillus polymyxa
Jakość
Testowana pod kątem zdolności do rozpuszczania warstwy o grubości 1 mm zżelowanej matrycy Corning Matrigel Matrix po dwóch godzinach w temperaturze 37°C
Testowany i uznany za negatywny pod kątem bakterii, grzybów i mykoplazmy
Przygotowanie i przechowywanie
Stabilny przez co najmniej trzy miesiące w temperaturze -20°C. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Obsługa
Zalecane stężenie - 10U/cm² matrycy Corning Matrigel Matrix (np. 100U na płytkę 35 mm).
Formulacja
Zamrożony w HBSS, pH 7,4
Ten produkt nie podlega zwrotowi. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o natychmiastowy kontakt.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Matrigel is a registered trademark of Corning, Inc.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)