Kluczowe dokumenty
CLS354239
1240 Ultraczysta laminina
from mouse, pack of 1 mg
Synonim(y):
macierz zewnątrzkomórkowa
Wybierz wielkość
1 EACH
1170,00 zł
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
1170,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116155
NACRES:
NA.7
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Formularz
liquid
opakowanie
pack of 1 mg
producent / nazwa handlowa
Corning 354239
metody
cell attachment: suitable
cell differentiation: suitable
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Corning Ultrapure Laminin, mouse, 1mg, nie zawiera entaktyny i jest stosowana jako cienka powłoka na powierzchniach hodowli tkankowych lub jako rozpuszczalny dodatek do pożywki hodowlanej. Laminina jest głównym składnikiem błon podstawnych. Ma liczne działania biologiczne, w tym promowanie adhezji komórek, migracji, chemotaksji, wzrostu i różnicowania, w tym wzrostu neurytów.
Jakość
Czystość > 95% metodą SDS-PAGE
Testowany pod kątem zdolności do inicjowania wzrostu neurytów ludzkich komórek neuroblastoma NG-108
Stwierdzono ujemny wynik dla bakterii, grzybów, i mykoplazmy
Źródło
Guz myszy Engelbreth-Holm-Swarm (EHS)
Masa cząsteczkowa
900 kD (niezredukowany)
Przygotowanie i przechowywanie
Stabilny przez co najmniej trzy miesiące w temperaturze -70°C
Obsługa
Zalecane stężenie - 1-10 μg/cm² powierzchni wzrostu w zależności od typu komórek
Formulacja
Zamrożone w 0.05 M Tris-HCl, 0,15 M NaCl, pH 7,4
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)