CLS3341
Corning® sealing mat for 384 well deep well plate
white polystyrene, V-bottom, non-sterile, pack of 10
Synonim(y):
384 well deep well plate sealing mat, 384 well plate sealing mat, deep well plate sealing mat, microplate sealing mat, multiwell plate sealing mat, plate sealing mat
Wybierz wielkość
2860,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2860,00 zł
Polecane produkty
Materiały
V-bottom
natural wells
white polystyrene
sterylność
non-sterile
Właściwości
plate format: 384 well sealing mat
sealing mat
opakowanie
pack of 10
case of 50
producent / nazwa handlowa
Corning 3341
rozmiar
384 wells
pojemność dołka
240 μL
kolor
natural
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Precise fit for 384 well deep well polypropylene storage block (CLS3342; CLS3347)
- Solvent resistant polypropylene provides compatibility with many common organic solvents (e.g. DMSO, ethanol, methanol)
- Firm seal prevents evaporation and gas exchange
- Ideal for use in long-term, low temperature compound storage
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)