Kluczowe dokumenty
BR701355
BRAND® 384-well plate, deep well
volume 0.3 mL, polypropylene
Synonim(y):
Deep-well Plates, Sample Storage
Wybierz wielkość
48 EA
1770,00 zł
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
48 EA
1770,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene
opis
alphanumeric identification system
sterylność
non-sterile
Właściwości
skirt
opakowanie
pack of 48 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 701355
rozmiar
384 well
pojemność
0.3 mL
pojemność robocza
300 μL
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
  • 1191 384-dołkowe płytki głębokodołkowe są wykonane z wysokiej jakości chemicznie odpornego polipropylenu.
  • Idealne do stosowania w różnych zautomatyzowanych procesach, w tym w badaniach przesiewowych o wysokiej wydajności (HTS), hodowlach komórek i tkanek, seryjnych rozcieńczeniach, przenoszeniu odczynników i przechowywaniu próbek w temperaturze do -80 °C.
  • Podniesione krawędzie dołka ułatwiają bezpieczne uszczelnienie i zapobiegają zanieczyszczeniu próbki.
  • Możliwość sztaplowania - wygodna opcja oszczędzająca miejsce.
  • Dno w kształcie litery "V" zapewnia optymalne pobieranie próbek.
  • Kodowanie alfanumeryczne dla łatwej identyfikacji.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)