CLS3208
Corning® Costar® microcentrifuge tubes with snap cap
0.65 mL snap cap microcentrifuge tube, polypropylene, non-sterile, natural, 1000/cs
Synonim(y):
centrifuge tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes, snap cap microcentrifuge tubes
Wybierz wielkość
587,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
587,00 zł
Polecane produkty
Materiały
conical bottom tube
polypropylene cap
polypropylene tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
RCF 17,000 × g
RNase and DNase free
autoclavable
disposable
graduations
self-standing: no (style: (conical bottom))
opakowanie
case of 1000
pack of 500
producent / nazwa handlowa
Corning 3208
Parametry
17000 × g max. RCF
śr. korka
0.277 in.
pojemność
0.65 mL
śr. zewn. probówki
.400 in.
kolor
natural
dopasowywanie
cap (push fit)
Opis ogólny
- Supplied nonsterile and are autoclavable
- External graduations and frosted writing spot for easy sample identification
- Positive seal design allows for repeated opening and closing
- Flat cap surface for convenient labeling
- Withstands a maximum RCF of 17,000 × g
- Assorted color pack includes one bag each of blue, green, yellow, red and orange tubes.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)