Kluczowe dokumenty
CLS13955LHTC
Corning® pyrex® media bottle
capacity 5 L, with PBT high temperature caps
Synonim(y):
1395-5LHTC, butelka na media, butelka pyrex
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
Produkt CLS13955LHTC nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
borosilicate glass bottle
cylindrical
red cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap
graduations 500 ‑ 4500 mL graduation interval: 500 mL
wide mouth
opakowanie
case of 1 ea
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 1395-5LHTC
butelka wys. × śr. zewn.
335 mm × 186 mm , approx
pojemność
5 L
dopasowywanie
GL 45 thread
Opis ogólny
Te wytrzymałe okrągłe butelki Pyrex® mogą być używane do przechowywania, a także mieszania i pobierania próbek. Zawierają autoklawowalną czerwoną zakrętkę z polibutylenu tereftalanu (PBT) GL45 z silikonową wkładką PTFE i pierścieniem nalewowym ETFE do sterylizacji w suchym cieple (180°C). Nowy szklany koralik wskazuje linię pełnej pojemności. Butelki posiadają trwałe, białe, emaliowane podziałki i miejsca do znakowania.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)