Kluczowe dokumenty
BR115510
BRAND® test tube rack
PTFE, diam. 13 mm , 21 tubes
Synonim(y):
Accessories, Test Tube Racks, Tubes
Wybierz wielkość
1 EA
529,00 zł
529,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
529,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.12
529,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE
producent / nazwa handlowa
BRAND 115510
dł. × szer. × wys.
180 mm × 60 mm × 60 mm
Średnica
13 mm , 21 tubes
Opis ogólny
Statyw na probówki BRAND® jest wykonany z wysokiej jakości PTFE, co zapewnia doskonałą odporność chemiczną w różnych zastosowaniach laboratoryjnych. Ten solidny stojak został zaprojektowany tak, aby wytrzymać temperatury robocze w zakresie od -200 do 250 °C, dzięki czemu nadaje się zarówno do ekstremalnie niskich, jak i wysokich temperatur. Jego trwała konstrukcja zapewnia bezpieczne podparcie dla probówek, zapobiegając rozlaniu i pęknięciu podczas eksperymentów. Niereaktywny charakter PTFE zapewnia, że próbki pozostają niezanieczyszczone, zwiększając niezawodność pracy laboratoryjnej.
Cechy i korzyści
  • Stojaki na probówkiBRAND® są solidne i mają doskonałą wytrzymałość mechaniczną.
  • Odporne chemicznie na większość odczynników.
  • Odpowiednie do stosowania w temperaturach od -200 °C do 250 °C.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)