CLS1395500HTC
Corning® pyrex® media bottle
capacity 500 mL, with PBT high temperature caps
Synonim(y):
1395-500HTC, butelka na media, butelka pyrex
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass bottle
cylindrical
red cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap
graduations 100 ‑ 400 mL graduation interval: 100 mL
wide mouth
opakowanie
case of 10 ea
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 1395-500HTC
butelka wys. × śr. zewn.
176 mm × 86 mm , approx
pojemność
500 mL
dopasowywanie
GL 45 thread
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)