LB83
98062328, human blood, Lymphoblastoid
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
Nazwa produktu
LB83, 98062328
pochodzenie biologiczne
human blood
opakowanie
tube of 5 μg 98062328-DNA-5UG
pkg of vial of cells 98062328-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblastoid
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzkie limfocyty, Xeroderma pigmentosum, transformowane EBV
Opis linii komórkowej
Powstał w wyniku transformacji EBV komórek jednojądrzastych z krwi obwodowej 15-letniej kobiety. U pacjentki zdiagnozowano Xeroderma pigmentosum (XP) z grupą komplementacyjną G, nie wykazała ona raka skóry ani nieprawidłowości neurologicznych i miała obniżoną aktywność NK. XP jest stosunkowo rzadką recesywnie dziedziczoną chorobą z niedoborem naprawy DNA. Fibroblasty pochodzące od tego samego osobnika zostały oznaczone jako XP125LO.
Zastosowanie
Badania defektów naprawy DNA, analiza mutacji hprt
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 4mM Glutamina + 200 μg/ml Pirogronian sodu (NaPy) + 15% HI-FBS.
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać w zakresie 3-9 x 100 000 komórek/ml, rozcieńczać co 1-2 dni do 3 x 100 000 komórek/ml 5%.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)