fR2
98031102, human breast, Epithelial, cuboidal
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
Nazwa produktu
fR2, 98031102
pochodzenie biologiczne
human breast
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Aneuploid
morfologia
Epithelial, cuboidal
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Opis ogólny
Pełne informacje o produkcie można znaleźć na stronie fR2.
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki nabłonek piersi, transformowany przez SV40
Opis linii komórkowej
Linia komórkowa nabłonka piersi fR2 transformowana SV40 została uzyskana w 1982 roku poprzez zainfekowanie zawiesin pierwotnych kultur mlecznych SV40 typu dzikiego. Wykazano, że komórki te wykazują ekspresję Muc-1, znanego również jako antygen HMFG-1, który jest podobnym do mucyny składnikiem błon globulek tłuszczowych mleka ludzkiego. Są dodatnie dla keratyny 8 i 18, ale ujemne dla keratyn 4, 6, 7, 10, 13, 14, 16, 17 i 19. Chociaż fR2 różni się morfologicznie od fR5 (nr katalogowy Sigma 98031103), prawdopodobnie pochodzą one ze wspólnej komórki prekursorowej, ponieważ ich kariotypy są podobne. Analiza kariotypu ujawniła hipotetraploidię i kilka rearanżacji obejmujących chromosomy 1 i 11, które często występują w rakach piersi i liniach pochodzących z przerzutowych wysięków opłucnowych. Komórki fR2 wykazują wzrost niezależny od zakotwiczenia w miękkim agarze i są dodatnie pod względem antygenu SV40 T. Wczesne pasaże były nienowotworowe u nagich myszy.
Zastosowanie
Badanie ludzkich komórek nabłonka gruczołu sutkowego
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 12,13
D13S317: 12
D16S539: 11,13
D5S818: 12,13
D7S820: 8,12
THO1: 9.3
TPOX: 8
vWA: 20
CSF1PO: 12,13
D13S317: 12
D16S539: 11,13
D5S818: 12,13
D7S820: 8,12
THO1: 9.3
TPOX: 8
vWA: 20
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamina + 10μg/ml insuliny + 5μg/ml hydrokortyzonu + 10% FBS
Rutyna subkultury
Rozdzielenie subkonfluentnych kultur (70-80%) 1:10, tj. wysiew 1 x 10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)