Kluczowe dokumenty
293-PERV-PK-CIRCE
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human kidney
opakowanie
tube of 5 μg 97051411-DNA-5UG
pkg of vial of cells 97051411-1VL
tryb wzrostu
Adherent aggregates
kariotyp
Not specified
morfologia
Not specified
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Nerka ludzkiego zarodka zakażona endogennym retrowirusem świń
Opis linii komórkowej
Linia 293-PERV-PK-CIRCE została stworzona poprzez zainfekowanie linii komórek ludzkiej nerki 293 (numer katalogowy Sigma. 85120602) retrowirusem produkowanym przez linię komórek nerki świni PK-15. Wykazano, że endogenne cząsteczki retrowirusa typu C wytwarzane przez PK-15 są zdolne do infekcji, replikacji i transferu seryjnego. 293-PERV-PK-CIRCE jest przydatny do badania zakresu gospodarza retrowirusa świni w celu oceny ryzyka związanego z ksenotransplantacją świń. Linia komórkowa uzyskała negatywny wynik testu na obecność wirusa cholery świń. Przechowywać w warunkach ACDP kategorii 2.
Zastosowanie
Badania retrowirusów świń, testy zakaźności
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamina + 10% HI-FBS
Rutyna subkultury
Podzielone subkonfluentne kultury (70-80%) 1:6 komórek można usunąć przez mechaniczne mieszanie 5%CO2 3
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)