BICR/M1Rk
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat breast
opakowanie
tube of 5 μg 96112021-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96112021-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Fibroblast-like
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Guz sutka szczura Marshalla
Opis linii komórkowej
Linię BICR/MIRk utworzono w 1969 roku ze spontanicznego, przeszczepialnego guza sutka (BICR/M1) samicy szczura Marshall. Linia komórek fibroblastoidalnych z połączeniem szczelinowym wykazuje ekspresję koneksyny 43.
Zastosowanie
Badania elektrofizjologiczne, testy immunologiczne.
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 2-5x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)