Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human lung
Morphology:
(fibroblast)
Relevant disease(s):
pulmonary disorders
5400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human lung
packaging
pkg of 500,000 cells
morphology
(fibroblast)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
pulmonary disorders
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Application
Pierwotne ludzkie fibroblasty płucne (HPF) są izolowane z ludzkiej tkanki płucnej i dostarczane w formie kriokonserwowanej. Są one często wykorzystywane do badania naprawy tkanki płucnej, przebudowy tkanki po urazie lub odpowiedzi po zapaleniu płuc. Za pomocą hodowanych HPF można również badać zaburzenia fibroblastów, takie jak zwłóknienie płuc lub nadciśnienie płucne wywołane niedotlenieniem.
Biochem/physiol Actions
Płuca
Preparation Note
Subculture Routine –Click here for more information.
Analysis Note
Rigid quality control tests are performed for each lot of Human Fibroblasts. They are tested for cell morphology, adherence rate and cell viability. Flow cytometric analyses of the fibroblast specific antigen CD90 are performed for each lot. Growth performance is tested through multiple passages up to 10 or 15 population doublings (PD) under culture conditions without antibiotics and antimycotics. In addition, all cells have been tested for the absence of HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1, HTLV-2 and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Other Notes
Zalecana gęstość pożywki: 3500 - 7000 komórek na cm2Przejście po rozmrożeniu: P2 Testowane markery: CD90 pozytywne Gwarantowane podwojenie populacji: >15
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Disclaimer
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source human lung | biological source human lung | biological source human lung | biological source human heart (ventricles) |
| relevant disease(s) pulmonary disorders | relevant disease(s) pulmonary disorders | relevant disease(s) pulmonary disorders | relevant disease(s) cardiovascular diseases |
| morphology (fibroblast) | morphology (fibroblast) | morphology (fibroblast) | morphology (fibroblast) |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| storage temp. −196°C | storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. room temp |
| shipped in dry ice | shipped in ambient | shipped in dry ice | shipped in ambient |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ludzkie fibroblasty płucne (HPF)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?