tube of 5 μg 95122021-DNA-5UG pkg of vial of cells 95122021-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Modal no. 55
morfologia
Epithelial-like
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ryba Zarodek łososia sockeye
Opis linii komórkowej
Linia SSE-5 została zapoczątkowana w 1964 roku z połączonych zarodków łososia Sockeye (Oncorynchus nerka). Linia komórkowa, znana również jako Sockeye Salmon embryo-5, jest podatna na wirusa zakaźnej martwicy trzustki (IPNV), wirusa posocznicy krwotocznej (VHSV) i wirusa zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHNV). W celu replikacji wirusów łososiowatych komórki SSE-5 powinny być hodowane w temperaturze 18°C.
Zastosowanie
Izolacja wirusów z próbek klinicznych, rozmnażanie wirusów
Podzielić subkonfluentne kultury (70-80%) 1:3 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 15-21°C; dzielić co 10-14 dni. Linie komórkowe ryb łatwo oddzielają się podczas transportu, jeśli hodowla jest bardzo młoda. Po resuscytacji należy podzielić komórki w stosunku 1:3 i hodować przez co najmniej 10-14 dni.
Inne uwagi
Cultures from HPA Culture Collections and supplied by Sigma are for research purposes only. Enquiries regarding the commercial use of a cell line are referred to the depositor of the cell line. Some cell lines have additional special release conditions such as the requirement for a material transfer agreement to be completed by the potential recipient prior to the supply of the cell line. Please view the Terms & Conditions of Supply for more information.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)