Merck
04-1573
Przeciwciało przeciw ataksynie-7, klon 3SCA-1C1
ascites fluid, clone 3SCA-1C1, from mouse
Synonim(y):
ADCAII, OPCA3, SCA7
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3SCA-1C1, monoclonal
Application:
WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
3SCA-1C1, monoclonal
species reactivity
rat, mouse
species reactivity (predicted by homology)
human (immunogen homology)
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ATXN7(6314)
General description
96 kDa Obliczono
Ataksyna-7 jest białkiem o nieznanej funkcji. Jednakże, ponieważ białko to zawiera sekwencję lokalizacji jądrowej i jest zlokalizowane w jądrze, postuluje się, że jest potencjalnym czynnikiem transkrypcyjnym. Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa-7 (jedna z grupy dziedzicznych chorób neurodegeneracyjnych) jest spowodowana rozszerzonym powtórzeniem CAG w genie kodującym ataksynę-7 (allel chorobowy związany z ataksją rdzeniowo-móżdżkową-7 zawiera 38-130 powtórzeń CAG (w pobliżu N-końca), w porównaniu do 7-17 w normalnym allelu). W komórkach, w których występuje mutacja genu SCA7, ataksyna-7 gromadzi się w wewnątrzjądrowych inkluzjach i może prowadzić do śmierci komórki. Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa (SCA) jest jednym z grupy zaburzeń genetycznych charakteryzujących się powoli postępującym brakiem koordynacji chodu i często wiąże się ze słabą koordynacją rąk, mowy i ruchów gałek ocznych. Często dochodzi do zaniku móżdżku.
Immunogen
Epitop: Epitop mapowany między aa 66 i aa 119.
Rekombinowana ludzka ataksyna 7 jako białko fuzyjne (aa 1 do aa 229).
Application
Anti-Ataxin-7 Antibody, clone 3SCA-1C1 jest przeciwciałem przeciwko ataksynie-7 do stosowania w WB.
ELISA: Rozcieńczenie 1:500-1:5,000 poprzedniej partii 04-1573 zostało użyte w teście ELISA, zgodnie z raportem zewnętrznego laboratorium. Immunocytochemia: Rozcieńczenie 1:500-1:5,000 poprzedniej partii 04-1573 zostało użyte w IC, zgodnie z raportem zewnętrznego laboratorium.
Kategoria badawcza
Neuronauka
Neuronauka
Podkategoria badawcza
Neurobiologia sygnalizacyjna
Choroby neurodegeneracyjne
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje białko ataksynę-7.
Physical form
Nieoczyszczone mysie przeciwciało IgG1, k w płynie puchlinowym bez konserwantów.
Nieoczyszczony
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat tkanki mózgowej szczura.
Evaluated by Western Blotting of Rat brain lysate. Western Blotting: Representative lot data: A 1:1000 dilution of this antibody detected Ataxin-7 in 10ug of Rat brain tissue lysate.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Vijayalingam et al.
Journal of virology, 90(2), 1070-1079 (2015-11-13)
The cell-transforming activity of human adenovirus 5 (hAd5) E1A is mediated by the N-terminal half of E1A, which interacts with three different major cellular protein complexes, p300/CBP, TRRAP/p400, and pRb family members. Among these protein interactions, the interaction of pRb
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
04-157304053252281464