SK-N-BE(2)
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 95011815, human nerve, Epitheilioid & neuroblastoid
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human nerve
opakowanie
tube of 5 μg 95011815-DNA-5UG
pkg of vial of cells 95011815-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Modal no. 44
morfologia
Epitheilioid & neuroblastoid
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
metastasis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki neuroblastoma rasy kaukaskiej
Opis linii komórkowej
Wyhodowany z biopsji szpiku kostnego 22-miesięcznego mężczyzny z rozsianym nerwiakiem niedojrzałym w 1972 roku. Morfologia różni się w zależności od subpopulacji, od komórek z długimi wyrostkami do małych, spłaszczonych komórek nabłonkowych. Gęste hodowle mają tendencję do tworzenia luźno przylegających agregatów. Są one multipotencjalne pod względem ekspresji enzymów neuronalnych i wykazują wysoką zdolność do przekształcania tyrozyny w dopaminę.
Zastosowanie
Rozwój chemioterapii, badania chromosomów, oporność na leki, badania różnicowania.
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 1% nieistotnych aminokwasów (NEAA): Ham's F12 (1:1) + 2mM Glutamina + 15% Płodowa surowica bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:10 do 1:25, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)